missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase I (10 U/μL)
Description
L'ADN polymérase I, une ADN polymérase dépendante du modèle, catalyse la synthèse de l'ADN à 5'→3'. L'enzyme présente également une activité exonucléase de 3'→5' (relecture), une activité exonucléase de 5'→3' et une activité de ribonucléase H.
Faits saillants
- Incorpore des nucléotides modifiés (par exemple, nucléotides marqués par biotine, digoxigénine, aminoallyle, fluorescents)
- Active dans plusieurs tampons, y compris les tampons enzymatiques de restriction, PCR et RT
Applications
- Marquage de l’ADN par nick-translation en conjonction avec la DNase
- Synthèse du second brin de l’ADNc en conjonction avec la RNase
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Aperçu général | ADN polymérase I |
| Polymérase | ADN polymérase I |
| Quantité | 500 unités |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.