missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Décontaminant de surface ADN AWAY™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 2123628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Décontaminant d’ADN pour les surfaces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
2123628 Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2123628 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MB7010
Obtenez plus de produits Thermo Scientific avec votre achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Élimine l’ADN et la DNase indésirables de la verrerie et des articles en plastique sans affecter les échantillons d’ADN subséquents. Ce décontaminant de surface dégrade l’ADN plus rapidement et plus efficacement que l’autoclavage.

Élimine l’ADN et la DNase indésirables de la verrerie et des articles en plastique sans affecter les échantillons d’ADN subséquents. Thermo Scientific™ Le décontaminant de surface pour ADN AWAY™ dégrade l’ADN plus rapidement et plus efficacement que l’autoclavage.

  • Convient à la décontamination des boîtes de gel, des pipettes, des paillasses, des thermocycleurs et d’autres dispositifs.
  • Utiliser avant d’effectuer une PCR ou de travailler avec l’ADN afin d’obtenir une zone de travail DNA-free.
  • Appliquer simplement la formulation prête à l’emploi sur la surface à décontaminer, puis essuyer ou rincer.

Spécifications

pH 11
Composition Hydroxyde de sodium avec eau
Aperçu général Décontaminant d’ADN pour les surfaces
Volume (impérial) 250 ml
Volume (métrique) 250 mL