missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Homocystine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H016025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H016025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H016025G Fournisseur TCI America Code fournisseur H016025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 870-93-9
Formule moléculaire C8H16N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 268.346
Numéro MDL MFCD00069587
Clé InChI ZTVZLYBCZNMWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-homocystine, homocystine, 4,4'-disulfanediylbis 2-aminobutanoic acid, l-homocystine, oxidized dl-homocysteine, 4,4'-dithiobis 2-aminobutyric acid, d-homocystine, 2-amino-4-3-amino-3-carboxypropyl disulfanyl butanoic acid, butanoic acid, 4,4'-dithiobis 2-amino, butyric acid,4'-dithiobis 2-amino
PubChem CID 10010
ChEBI CHEBI:17485
Nom de l’IUPAC 2-amino-4-[(3-amino-3-carboxypropyl)disulfanyl]acide butanoïque
SOURIRES C(CSSCCC(C(=O)O)N)C(C(=O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique DL-Homocystine
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 268.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline