missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Dithiothréitol Réactif de Clelands MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Dithiothreitol |
| Nom Remarque | réactif de Cleland; Agent protecteur pour les groupes sulfhydryles. Cela réduit quantitativement les disulfures. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 154.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Powder |