missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals DL-Acide aspartique, 98+%

Numéro de catalogue. p-7021349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAA1364622 100 g
AAA1364636 500 g
AAA136460E 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1364622 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1364622

CAS : 617-45-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol

L’acide DL-aspartique est utilisé dans des études sur les facteurs et conditions qui améliorent la qualité du sperme et des spermatozoïdes. Sa base conjuguée, le D-aspartate, peut être utilisé comme agent thérapeutique dans le traitement des symptômes liés à la schizophrénie.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide DL-aspartique est utilisé dans des études sur les facteurs et conditions qui améliorent la qualité du sperme et des spermatozoïdes. Sa base conjuguée, le D-aspartate, peut être utilisé comme agent thérapeutique dans le traitement des symptômes liés à la schizophrénie.

Solubilité
Soluble dans l’eau et acide chlorhydrique. Insoluble dans l’éther et l’alcool.

Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 617-45-8
Molecular Formula C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
MDL Number MFCD00063083
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC Name Acide 2-aminobutanedioïque
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O

Spécifications

Melting Point >300°C (decomposition)
Beilstein 774618
Solubility Information Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol.
Quantity 100 g
Formula Weight 133.1
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material DL-Aspartic acid
EINECSNumber 210-513-3
RTECSNumber CI9097800
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche