missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals DL-Arginine chlorhydrate

Numéro de catalogue. AAJ6142014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ6142014 25 g
AAJ6142006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ6142014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6142014

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Substrat pour la synthase d’oxyde nitrique; induit la libération d’insuline par un mécanisme dépendant de l’oxyde nitrique | CAS : 32042-43-6 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol

Substrat pour la synthase d’oxyde nitrique; induit la libération d’insuline par un mécanisme dépendant de l’oxyde nitrique

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 32042-43-6
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Numéro MDL MFCD00064549
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
Nom de l’IUPAC acide pentanoïque 2-amino-5-(diaminométhylididénémino)pentanoïque; Chlorhydrate
SOURIRES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique DL-Arginine hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 210.67
Forme physique Poudre
EINECSNumber 250-903-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche