missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-alpha-Tocophérol, 97+%
Description
DL —α Le tocophérol est utilisé comme antioxydant qui protège les lipides de la membrane cellulaire contre les dommages oxydatifs.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL —α Le tocophérol est utilisé comme antioxydant qui protège les lipides de la membrane cellulaire contre les dommages oxydatifs.
Solubilité
Miscible avec du chloroforme, des huiles végétales, de l’éther, de l’acétone et de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
DL —α Le tocophérol est utilisé comme antioxydant qui protège les lipides de la membrane cellulaire contre les dommages oxydatifs.
Solubilité
Miscible avec du chloroforme, des huiles végétales, de l’éther, de l’acétone et de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-α-Tocopherol |
| Point de fusion | 2 °C à 4 °C |
| Densité | 0.950 g/mL |
| Point d’ébullition | 200 °C à 220 °C (0,1 mm) |
| Point d’éclair | 240 °C (464 °F) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >97% |
| Indice de réfraction | 1.505 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 94012 |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H317 |
| Precautionary Statement | P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c |
| EINECSNumber | 233-466-0 |
| RTECSNumber | GA8746000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche