missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Alanylglycine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A01831G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A01831G 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A01831G Fournisseur TCI America Code fournisseur A01831G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Pureté ≥98,0% (HPLC,T)
CAS 1188-01-8
Couleur Blanc
Format Poudre de cristal à 20 °C
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Type de produit DL-Alanylglycine
Quantité 1g