missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-3-Phenyllactic acid, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC427770010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Emballage:
Glass bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC427770010 1g Glass bottle
AC427770100 10g Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC427770010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 427770010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 828-01-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00065928
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
Nom de l’IUPAC 2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique DL-3-Phenyllactic acid
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Formule linéaire C6H5CH2CH(OH)COOH
Quantité 1g
Poids de formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
EINECSNumber 212-580-4

RUO – Research Use Only