missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-1-(1-Naphthyl)éthylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N0523500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N0523500ML 500 mL
N052325ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N0523500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur N0523500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 42882-31-5
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.243
Numéro MDL MFCD00004014
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
Nom de l’IUPAC 1-naphtalène-1-yléthanamine
SOURIRES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N

Spécifications

Nom ou substance chimique DL-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 142 °C
Quantité 500 mL
Poids de formule 171.24
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (4)-1343
TSCA Oui