missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Velp Scientifica™ Système digesteur DK6-48 Kjeldahl
Description
- Assure une grande homogénéité thermique, chauffant jusqu’à 450 °C
- La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est très stable, homogène et précise : 0,5 °C à toutes les températures sélectionnables
- Programmez vos méthodes avec le temps de digestion et jusqu’à 4 rampes de température via l’affichage numérique intuitif
- Dimensions très compactes : Le nouveau bloc chauffant en aluminium a été abaissé en raison des performances améliorées
- La structure est fabriquée à partir d’acier inoxydable, étudié et testé afin d’assurer une forte résistance aux agents chimiques ou mécaniques
- Effectuer une digestion par lots de jusqu’à 6 échantillons avec des tubes à essai de 300 mL et 48 diamètres, réduisant la consommation d’énergie à 13% par rapport à la série précédente
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kjeldahl Appareil de digestion |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 115 V |