missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ Système digesteur DK18-26 Kjeldahl

Numéro de catalogue. 07222010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
07222010 115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 07222010 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur S30110430

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cette unité de digestion avec un bloc chauffant en aluminium à 18 positions offre une homogénéité thermique idéale pour les applications micro-kjeldahl.

  • Assure un chauffage à haute homogénéité thermique jusqu’à 450 °C
  • La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est très stable, homogène et précise : ±0,5 °C à toutes les températures sélectionnables
  • La structure est en acier inoxydable, conçue et testée pour assurer une forte résistance aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques
  • La grille de protection des blocs en aluminium offre une meilleure performance de chauffage et protège le bloc chauffant contre les éclaboussures et les produits chimiques
  • Effectue une digestion par lots de jusqu’à 18 échantillons avec des tubes à essai de 100 mL et 26 mm de diame, réduisant ainsi la consommation d’énergie

Spécifications

Type de produit Kjeldahl Appareil de digestion
Affichage Numérique
Tension 115 V