missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dithizone, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dithizone |
| CAS % minimum | 98.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Couleur | Noir-Bleu |
| Emballage | Sachet |
| Quantité | 10 g |
| Pourcentage de pureté | Min. 85% |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Poudre |