missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedPro Garrots jetables sans latex
Description
- Couleur : bleu
- Format : 1 x 18 po
- Non irritant
- Idéal pour les patients à peau sensible
- Réduit le risque de dermatite au latex
- Sa texture lisse la rend plus confortable sur la peau
- Jetable pour une meilleure hygiène
- Usage unique pour réduire le risque de contamination croisée entre patients
- Protège les travailleurs et les patients contre les allergènes potentiellement dangereux
- Excellente élasticité
- Un haut degré d’élasticité fait de ce garrot une alternative appropriée à l’utilisation d’un produit en latex
- La boîte distributeur conviviale avec un design perforé permet une distribution rapide
- Les garrots sont pré-encochés tous les 18 po pour faciliter la séparation
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blue |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Garrot à étirement |
| Jetable | Usage unique |