missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphate phényl disodique hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0208500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0208500G 500 g
P020825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P0208500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0208500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3279-54-7
Formule moléculaire C6H5Na2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 218.06
Numéro MDL MFCD00002133
Clé InChI TYJOJLOWRIQYQM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phenyl phosphate, phenyl phosphate disodium salt, disodium phenylphosphate, phenyldisodium phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, disodium salt, phenyl disodium orthophosphate, phenyl phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, sodium salt 1:2, disodium phenyl phosphate dihydrate, phenyl phosphate disodium salt dihydrate
PubChem CID 76771
Nom de l’IUPAC Phosphate de phényle disodique
SOURIRES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Disodium Phenyl Phosphate Hydrate
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 218.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-1190
TSCA Oui