missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrate d’iminodiacétate disodique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7131151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I000725G 25 g
I0007250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I000725G Fournisseur TCI America Code fournisseur I000725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 207398-95-6
Formule moléculaire C4H7NNa2O5
Poids moléculaire (g/mol) 195.082
Numéro MDL MFCD00043340
Clé InChI YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Iminodiacetic Acid Disodium Salt
PubChem CID 12520792
Nom de l’IUPAC disodium; 2-(carboxylatométhylamino)acétate; hydrate-toi
SOURIRES C(C(=O)[O-])NCC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Disodium Iminodiacetate Hydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 177.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1281
RTECSNumber AI2975500
TSCA Oui