missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutarate disodique 99,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. G007025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G007025G 25 g
G0070500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G007025G Fournisseur TCI America Code fournisseur G007025G

Identifiants chimiques

CAS 13521-83-0
Formule moléculaire C5H6Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.08
Numéro MDL MFCD00070497
Clé InChI ZUDYLZOBWIAUPC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Glutaric Acid Disodium Salt
PubChem CID 161742
Nom de l’IUPAC Pentanédioate disodium
SOURIRES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCCC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Disodium Glutarate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 176.08
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline