missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphénylsulfone-4,4'-dichloro-3,3'-disulfonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D41135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D41135G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D41135G Fournisseur TCI America Code fournisseur D41135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51698-33-0
Formule moléculaire C12H6Cl2Na2O8S3
Poids moléculaire (g/mol) 491.232
Numéro MDL MFCD13194854
Clé InChI KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Diphenylsulfone-4,4′C-dichloro-3,3′C-disulfonic Acid Disodium Salt
PubChem CID 12589443
Nom de l’IUPAC disodium; 2-chloro-5-(4-chloro-3-sulfonatophényl)sulfonylbenzènesulfonate
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Disodium Diphenylsulfone-4,4′-dichloro-3,3′-disulfonate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 491.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline