missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ Kit de cartouche de garde C18 Supelguard™ , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111009484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2.1 mm
3 mm
4 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111009484 3 mm
111009468 2.1 mm
111009467 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 111009484 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59575U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Discovery™ Le kit de cartouches de protection C18 Supelguard™ contient un Discovery™ emballage, dans un corps en acier inoxydable de 2 cm, entouré d’acier frits inoxydable encapsulé en polyéther éther cétone (PEEK 2 m de μporosité).

Un Supelguard™ kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard™ cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux uniquement — achetez séparément un porte-cartes autonome ou modulaire. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.

Spécifications

Quantité 1 kit
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 180 Å
Catégorie Kit de cartouches de garde
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Comprend 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tuyau, et 2 écrous et ferrules
À utiliser avec (équipement) Colonnes Discovery C18
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit Découverte Supelguard
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Découverte et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC