missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes thermiques imprimables directement
Description
- Identification d’entrepôt/industriel, identification générale de laboratoire et applications de suivi des actifs gouvernementaux
- Fabriqué en papier recouvert de B-813 et B-816
- B-816 : Adhésif acrylique amovible
- B-813 : Adhésif acrylique permamnent
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Conforme à REACH, conforme à RoHS |
| Type d’adhésif | Acrylique, Amovibles |
| Couleur | Blanc |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Papier thermique direct (B-816) |
| Type de produit | Étiquette thermique imprimable directe |
| À utiliser avec (application) | Identification à court terme |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante d’étiquettes BBP™81, série BRADY IP, imprimante de la série BradyPrinter PR Plus |
| Forme | Carré |
| Dimensions (impériale) | 4 x 4 po |
| Afficher plus de résultats |