missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dipentaérythritol 80,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D1342500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1342500G 500 g
D134225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D1342500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D1342500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 126-58-9
Formule moléculaire C10H22O7
Poids moléculaire (g/mol) 254.279
Numéro MDL MFCD00004691
Clé InChI TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
Nom de l’IUPAC 2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxyméthyl)propoxy]méthyl]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SOURIRES C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dipentaerythritol
Point de fusion 218 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 254.28
Pourcentage de pureté ≥80,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-0419
TSCA Oui