missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ DIPak™ Cartouche
Description
Produit de l’eau déionisée directement à partir de l’eau du robinet
- “Technologie d’échange” d’ions et “de filtration” en profondeur
- Produit 3 –5 L d’eau pure par jour
- Nature de l’eau d’alimentation : Eau du robinet
- On peut facilement le casser en quelques secondes sans risque de fuite
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | Résine 3,2 L |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Méthode de purification | Échange d’ions, filtration en profondeur |
| À utiliser avec (équipement) | Milli-DI Système |
| Modèle | DI-Pak |
| Catégorie | DI-PAK Paquet de purification |