missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de dimidium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D18155G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D18155G 5 g
D18151G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D18155G Fournisseur TCI America Code fournisseur D18155G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 518-67-2
Formule moléculaire C20H18BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Numéro MDL MFCD00011757
Clé InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
Nom de l’IUPAC 3,8-diamino-5-méthyl-6-phénylphénanthridride bromure d’ium
SOURIRES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimidium Bromide
Couleur Violet-rouge
Quantité 5 g
Poids de formule 380.29
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber SF7960500
TSCA Non