missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfure de diméthyle Borane 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D184325ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D184325ML 25 mL
D1843100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D184325ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D184325ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13292-87-0
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
Nom de l’IUPAC (méthylsulfanyle)méthane borane
SOURIRES B.CSC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl Sulfide Borane
Couleur Jaune
Quantité 25 mL
Numéro UN 3399
Poids de formule 75.96
Pourcentage de pureté ≥90,0% (T)
Forme physique Liquide
RTECSNumber PV5080000
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur