missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate, 98%

Numéro de catalogue. p-7031245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3225109 10 g
AAH3225118 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3225109 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3225109

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol

Huit bisamides et tétramides macrocycliques ont été synthétisés par réaction de diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 avec αdes , ω-diaminoethers dans le méthanol comme solvant. Polymère de coordination argent(I) et complexe de cadmium(II) coordonné à neuf coordonnées avec diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate soutenu par des études à l’état solide et électrochimiques

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Huit bisamides et tétramides macrocycliques ont été synthétisés par réaction de diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 avec α,#969;-diaminoethers dans le méthanol en tant que solvant. Polymère de coordination argent(I) et complexe de cadmium(II) coordonné à neuf coordonnées avec diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate soutenu par des études

à l’état solide etélectrochimiques. Solubilité
soluble dans l’eau (14 g/L) (25 °C). Soluble en chloroforme.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 5453-67-8
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00134493
Clé InChI SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
Nom de l’IUPAC diméthyl pyridine-2,6-dicarboxylate
SOURIRES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Point de fusion 119 °C à 122 °C
Quantité 10 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau (14 g/L) (25 °C). Soluble en chloroforme.
Poids de formule 195.17
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H318-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 226-697-3
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche