missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl L-Glutamate Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D33535G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D33535G 5 g
D335325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D33535G Fournisseur TCI America Code fournisseur D33535G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 23150-65-4
Formule moléculaire C7H13ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 210.63
Numéro MDL MFCD00038879
Clé InChI BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
Nom de l’IUPAC 1,5-diméthyle 2-aminopentanedioate hydrochloridyl
SOURIRES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
Point de fusion 93 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 211.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N,T)
Forme physique Poudre cristalline