missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl D-tartrate, 99%

Numéro de catalogue. AAL1147214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1147214 25 g
AAL1147206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1147214 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1147214
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 13171-64-7 | C6H10O6 | 178,14 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13171-64-7
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00008445
Clé InChI PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 21142
Nom de l’IUPAC diméthyle (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
SOURIRES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl D-tartrate
Point de fusion 48 °C à 56 °C
Densité 1.3
Point d’ébullition 158 °C (11 mmHg)
Point d’éclair >170 °C (338 °F)
Quantité 25 g
Beilstein 1726254
Rotation optique −21° (c=1 dans l’eau)
Poids de formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%
EINECSNumber 236-118-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche