missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl-bêta-cyclodextrine, bêta-cyclodextrines méthylées, 96%

Catalog No. AC235530050
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AC235530050 5 g
AC235530010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AC235530050 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 235530050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 51166-71-3 | C56H98O 35 | 1331,4 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Réactif de chélation/complexation

Chemical Identifiers

CAS 51166-71-3
Formule moléculaire C56H98O35
Poids moléculaire (g/mol) 1331.4
Numéro MDL MFCD00011616
Clé InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonyme 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SOURIRES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O

Specifications

Nom ou substance chimique Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Point de fusion 298,0 °C à 310,0 °C
Couleur Du blanc au jaune
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai (à sec) calculé
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Conditions spécifiques de rotation +163° (20 °C c=1, eau)
Rotation spécifique +163.00
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : >330 g/l (25 °C). Autres solubilités : <10 g/l d’eau bouillante, > 250 g/l de méthanol, chloroforme, dmso, dmf et chlorure de méthylène (25 °C), < 50 g/l d’acétone (25 °C)
Poids de formule 1331.4
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less

RUO – Usage réservé à la recherche