missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthylsuccinate 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A1143500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1143500G 500 g
A114325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A1143500G Fournisseur TCI America Code fournisseur A1143500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10420-33-4
Formule moléculaire C8H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00008448
Clé InChI XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
PubChem CID 112039
Nom de l’IUPAC 1,4-diméthyle 2-acétylbutanedioate
SOURIRES COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl Acetylsuccinate
Couleur Blanc
Point d’ébullition 200 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 188.18
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline