missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthylle 5-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophtalate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D52395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D52395G 5 g
D52391G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D52395G Fournisseur TCI America Code fournisseur D52395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 944392-68-1
Formule moléculaire C16H21BO6
Poids moléculaire (g/mol) 320.148
Numéro MDL MFCD11858596
Clé InChI IGSNWXAGFXHYOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 42614529
Nom de l’IUPAC diméthyle 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzène-1,3-dicarboxylate
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)C(=O)OC)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate
Point de fusion 137 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Synonyme dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-benzenedicarboxylic acid,1,3-dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 3,5-dimethyl benzenecarboxylate-5-boronic acid pinacol ester, dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl isophthalate, dimethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 1,3-dimethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalic acid dimethyl ester
Poids de formule 320.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline