missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl 2,5-Dioxahexanedioate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D24555G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D24555G 5 g
D245525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D24555G Fournisseur TCI America Code fournisseur D24555G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 88754-66-9
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00085447
Clé InChI DOMLQXFMDFZAAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-Dioxahexanedioic Acid Dimethyl Ester
PubChem CID 263025
Nom de l’IUPAC 2-méthoxycarbonyloxyoxyéthyle carbonate de méthyle
SOURIRES COC(=O)OCCOC(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl 2,5-Dioxahexanedioate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 220 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 178.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide