missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate (10% dans l’acétonitrile), TCI America™

Numéro de catalogue. D50485G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D50485G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D50485G Fournisseur TCI America Code fournisseur D50485G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90965-06-3
Formule moléculaire C5H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 192.111
Numéro MDL MFCD07368360
Clé InChI SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Ohira-Bestmann Reagent
PubChem CID 53397103
Nom de l’IUPAC 1-diazonio-1-diméthoxyphosphorylprop-1-en-2-olate
SOURIRES CC(=C([N+]#N)P(=O)(OC)OC)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate (10% in Acetonitrile)
Quantité 5 g
Numéro UN 1648
Poids de formule 192.11
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur