missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthyl 1,8-anthracène dicarboxylate 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A14331G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A14331G 1 g
A14335G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A14331G Fournisseur TCI America Code fournisseur A14331G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 93655-34-6
Formule moléculaire C18H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 294.306
Numéro MDL MFCD01321126
Clé InChI ALYSIEHCBBJETD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-Anthracenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
PubChem CID 5260121
Nom de l’IUPAC Diméthyl anthracène-1,8-dicarboxylate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CC2=CC3=C(C=C21)C(=CC=C3)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl 1,8-Anthracenedicarboxylate
Point de fusion 105 °C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 294.31
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline