missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthoxyméthylphénylsilane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D231925ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D231925ML 25 mL
D2319100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D231925ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D231925ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3027-21-2
Formule moléculaire C9H14O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 182.29
Numéro MDL MFCD00008343
Clé InChI CVQVSVBUMVSJES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethoxymethylphenylsilane, dimethoxy methyl phenyl silane, methylphenyldimethoxysilane, phenylmethyldimethoxysilane, silane, dimethoxymethylphenyl, dimethoxyphenylmethylsilane, fenyl-dimethoxy-methylsilan, dimethoxy methyl phenylsilane, fenyl-dimethoxy-methylsilan czech, methylphenyldimethoxy silane
PubChem CID 18193
Nom de l’IUPAC diméthoxy(méthyl)phénylsilane
SOURIRES CO[Si](C)(OC)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethoxymethylphenylsilane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 199 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 182.29
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber VV3645000
TSCA Oui