missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Interscience DiluFlow Tubes avec connecteurs droits
Description
- Ensemble de 5 tubes de distribution (silicone et Tygon™)
- Connecteurs droits
- Diamètre intérieur de 3,2 ou 6,4 mm
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3.2 mm |
| À utiliser avec | DiluFlow |
| Stérilité | Non stériles |
| Type de produit | Tubulures |
| Quantité | 5/Pk. |