missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digoxine 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D1828100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1828100MG 100 mg
D18281G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D1828100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D1828100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 20830-75-5
Formule moléculaire C41H64O14
Poids moléculaire (g/mol) 780.949
Numéro MDL MFCD00003674
Clé InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonyme digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Nom de l’IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SOURIRES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Digoxin
Point de fusion 265 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 100 mg
Numéro UN 1544
Poids de formule 780.95
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber IH6125000
TSCA Oui