missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Digest-All 3 (Pepsin)
Description
This product may be used to digest formalin-fixed, paraffin-embedded tissues (see Digest-All Kit above), and will improve the signal of certain antigens. It contains 50 mL of ready-to-use Pepsin. Digest-All™ 3 is stable for 12 months.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C). Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Catégorie | Réactif de récupération d’antigènes |
| Gamme de produit | Digest-All |
| Quantité | 50 mL |
| Type de réactif | Réactif de récupération d’antigènes |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.