missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diéthylène glycol Bis(p-toluènesulfonate) 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D24575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D24575G 5 g
D245725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D24575G Fournisseur TCI America Code fournisseur D24575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7460-82-4
Formule moléculaire C18H22O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 414.49
Numéro MDL MFCD00026001
Clé InChI VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bis[2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl] Ether, Bis(2-tosyloxyethyl) Ether, Diethylene Glycol Ditosylate
PubChem CID 316659
Nom de l’IUPAC 2-{2-[(4-méthylbenzènesulfonyl)oxy]éthoxy}éthyle 4-méthylbenzène-1-sulfonate
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethylene Glycol Bis(p-toluenesulfonate)
Point de fusion 87 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 414.49
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline