missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther diéthylique, grade spectrophotométrique, 99+% sans inhibiteur

Numéro de catalogue. AA40976K2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40976K2 1 L
AA40976M1 4 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA40976K2 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040976K2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solvant pour les UV. Spectrophotométrie et usage général | CAS : 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol

Solvant pour la spectrophototrie U.V. et il est aussi important comme solvant dans la production de plastiques cellulose tels que l’acétate de cellulose. C’est aussi un solvant courant pour la réaction de Grignard.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom de l’IUPAC Éthoxyéthane
SOURIRES CCOCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethyl ether
Point de fusion °C à 116 °C
Couleur Incolore
Aspect Liquide incolore
Densité 0.713
Quantité 1 L
Point d’éclair -45 °C (-49 °F)
Point d’inflammation 170 °C (338 °F)
Odeur Douce
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3525
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Pression de vapeur 586,3 hPa (440 mm Hg) à 20 °C
Numéro UN 1155
Point d’ébullition 34,6 °C
Renseignements sur la solubilité Immiscible avec l’eau, miscible avec l’alcool.
Poids de formule 74.12
Niveau Spectrophotométrie
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H224-H302-H305-H335-H336-H373
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P330-P370+P378q-P501c
DOTInformation DOT Class: 3, Packaging Group: I
EINECSNumber 200-467-2
RTECSNumber KI5775000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche