missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diéthyle dicarbonate, 97%

Numéro de catalogue. AAB2275306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAB2275306 5 g
AAB2275314 25 g
AAB2275322 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2275306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2275306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,14 g/mol

Inhibiteur de la ribonucléase Le dicarbonate de diéthyle agit comme un inhibiteur de la liaison à la ryanodine au canal récepteur de la ryanodine/calcium(II). Il est utile pour l’inactivation spécifique des nucléases lors de l’isolement de polynucléotides non dégradés. De plus, elle inhibe le facteur activateur de plaquettes, l’acétylhydrolase. En plus de cela, il est impliqué dans le réactif modificateur des résidus de His et de Tyr dans les protéines.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Inhibiteur de la ribonucléase Le dicarbonate de diéthyle agit comme un inhibiteur de la liaison à la ryanodine au canal récepteur de la ryanodine/calcium(II). Il est utile pour l’inactivation spécifique des nucléases lors de l’isolement de polynucléotides non dégradés. De plus, elle inhibe le facteur activateur de plaquettes, l’acétylhydrolase. En plus de cela, il est impliqué dans le réactif modificateur des résidus de His et de Tyr dans les protéines.

Solubilité
Miscible avec du chloroforme, de l’éthanol, des esters, des cétones et des hydrocarbures. Légèrement miscible avec de l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts, les bases fortes et l’ammoniac.

Identifiants chimiques

CAS 1609-47-8
Molecular Formula C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
MDL Number MFCD00009106
InChI Key FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC Name Carbonate d’éthyle ethoxycarbonyle
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC

Spécifications

Density 1.101
Boiling Point 93°C to 94°C (18 mmHg)
Flash Point 69°C (156°F)
Assay Percent Range 0.97
Refractive Index 1.398
Quantity 5 g
Beilstein 637031
Sensitivity Moisture sensitive
Merck Index 14,7998
Solubility Information Miscible with chloroform,ethanol,esters,ketones and hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight 162.14
Percent Purity 97%
Physical Form Liquide
Chemical Name or Material Diethyl dicarbonate
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H302-H315-H319-H332-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335-H227
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 216-542-8
RTECSNumber LQ9350000
TSCA Yes
missing translation for 'storageNote' Sensible à l’humidité
Recommended Storage Garder froid; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche