missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromomalonate de diéthyle 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B1205500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B1205500G 500 g
B120525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B1205500G Fournisseur TCI America Code fournisseur B1205500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 685-87-0
Formule moléculaire C7H11BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 239.065
Numéro MDL MFCD00009138
Clé InChI FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
Nom de l’IUPAC Diéthyle 2-bromopropanedioate
SOURIRES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethyl Bromomalonate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 235 °C
Quantité 500 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 239.07
Pourcentage de pureté ≥85,0% (GC)
Forme physique Liquide