missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diéthyle (4-Bromophényl)phosphonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D5453200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D5453200MG 200 mg
D54531G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D5453200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D5453200MG

Identifiants chimiques

CAS 20677-12-7
Formule moléculaire C10H14BrO3P
Poids moléculaire (g/mol) 293.10
Numéro MDL MFCD00769296
Clé InChI WBJRWCXJMRZDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (4-Bromophenyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
PubChem CID 12625835
Nom de l’IUPAC Diéthyle (4-bromophényl)phosphonate
SOURIRES CCOP(=O)(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethyl (4-Bromophenyl)phosphonate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 120°C
Quantité 200 mg
Poids de formule 293.10
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Liquide