missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de didécyldiméthylammonium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D23635G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D23635G 5 g
D236325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D23635G Fournisseur TCI America Code fournisseur D23635G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2390-68-3
Formule moléculaire C22H48BrN
Poids moléculaire (g/mol) 406.537
Numéro MDL MFCD00012194
Clé InChI UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
PubChem CID 16957
Nom de l’IUPAC didécyl(diméthyl)azanium; bromure
SOURIRES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Didecyldimethylammonium Bromide
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 406.54
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-0184&(9)-1971
TSCA Non