missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Didécylamine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D04465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D04465G 5 g
D044625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D04465G Fournisseur TCI America Code fournisseur D04465G

Identifiants chimiques

CAS 1120-49-6
Formule moléculaire C20H43N
Poids moléculaire (g/mol) 297.571
Numéro MDL MFCD00048396
Clé InChI GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme didecylamine, 1-decanamine, n-decyl, di-n-decylamine, bis decyl amine, unii-82r4o8ep59, di c10-c25 alkyl, amines, di-c10-25-alkyl, di-decylamine, didecyl amine
PubChem CID 14261
Nom de l’IUPAC N-décyldécan-1-amine
SOURIRES CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Didecylamine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 297.57
Pourcentage de pureté ≥97.0% (T)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (2)-0176
TSCA Yes