missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diboutyltine Dilaurate 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0303500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0303500G 500 g
D030325G 25 g
D0303100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D0303500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D0303500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 77-58-7
Formule moléculaire C32H64O4Sn
Numéro MDL MFCD00008963

Spécifications

Nom ou substance chimique Dibutyltin Dilaurate
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Numéro UN 2788
Poids de formule 631.57
Pourcentage de pureté ≥95,0% (F)
EINECSNumber (2)-2330
RTECSNumber WH7000000
TSCA Oui