missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibutylboron trifluorométhanesulfonate, 1 M sol dans le dichlorométhane

Numéro de catalogue. AC378991000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC378991000 100 mL Bouteille en verre
AC378990250 25 mL Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC378991000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 378991000

CAS : 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274,11 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Lewis acide

Spécifications

Nom ou substance chimique Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 75-09-2
Couleur De l’orange au jaune
Densité 1.2710g/mL
Point d’éclair 27 °C
Fourchette de pourcentages d’essai 98%
Emballage Bouteille en verre
Formule moléculaire C9H18BF3O3S
Formule linéaire CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Quantité 100 mL
Numéro MDL MFCD00009669
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Gravité spécifique 1.271
Synonyme dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit.
Clé InChI FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom de l’IUPAC Dibutylboranyl trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 274.11
PubChem CID 2724243
Poids de formule 274.11
Forme physique Solution
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche