missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibromofluorescéine (contient des mono-, tri- et tétra-), TCI America™

Numéro de catalogue. D11205G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D11205G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D11205G Fournisseur TCI America Code fournisseur D11205G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 596-03-2
Formule moléculaire C20H10Br2O5
Poids moléculaire (g/mol) 490.103
Numéro MDL MFCD00005042
Clé InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, d&c orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
Nom de l’IUPAC 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-un
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dibromofluorescein (contains Mono-, Tri- and Tetra-)
Quantité 5 g
Poids de formule 490.10
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-4271
RTECSNumber LM5200000
TSCA Oui