Learn More
Carbonate de dibenzyle, 98%
Description
Les liquides ioniques peuvent accélérer efficacement les réactions lentes de N-benzylation en utilisant le carbonate de dibenzyle comme réactif alkylant. Le carbonate de dibenzyle (DBzlC) a été utilisé pour le benzylate phénylacétonitrile, le phénylacétate de benzyle et le phénol. La sélective N, N-dibenzylation des amines aliphatiques primaires a été transportée avec du carbonate de dibenzyle en présence de sels de phosphonium.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Les liquides ioniques peuvent accélérer efficacement les réactions de N-benzylation lentes en utilisant le carbonate de dibenzyle comme réactif alkylant. Le carbonate de dibenzyle (DBzlC) a été utilisé pour le benzylate phénylacétonitrile, le phénylacétate de benzyle et le phénol. La sélective N, N-dibenzylation des amines aliphatiques primaires a été transportée avec du carbonate de dibenzyle en présence de sels de phosphonium.
Solubilité
Peu soluble (0,099 g/L) (25 °C).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, la chaleur.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzyl carbonate |
| Point de fusion | 27 °C à 30 °C |
| Point d’ébullition | 150 °C à 155 °C (0,8 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5485 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1882864 |
| Sensibilité | Sensibles à l’air |
| Renseignements sur la solubilité | Parcimonieusement soluble (0,099 g/L) (25 °C). |
| Poids de formule | 242.27 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312 |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c |
| EINECSNumber | 222-401-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche