missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Dibenzoyl-L-acide tartarique monohydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D1354500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1354500G 500 g
D135425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D1354500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D1354500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62708-56-9
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.30
Numéro MDL MFCD00149119
Clé InChI YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonyme 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
Nom de l’IUPAC (2R,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)acide butanedioïque
SOURIRES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique (-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
Point de fusion 90 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 358.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline