missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzo[g,p]chrysène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D3736200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D3736200MG 200 mg
D37361G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D3736200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D3736200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 191-68-4
Formule moléculaire C26H16
Poids moléculaire (g/mol) 328.414
Clé InChI GQDKQZAEQBGVBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67449
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C4=C2C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C64

Spécifications

Nom ou substance chimique Dibenzo[g,p]chrysene
Point de fusion 218 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 328.41
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline